Tlačiť
2-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5265-5G PC5265-1G PC5265-25G
APOSPC5265-5GEA 114.72 EUR
APOSPC5265-5G APOSPC5265-1G APOSPC5265-25G
2-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 98%
2-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃F₄NO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08532487
Číslo CAS: 61324-97-8
OSN: 2810
ADR: 6.1,III