Tlačiť
2-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5257-1G PC5257-5G PC5257-10G
APOSPC5257-1GEA 24.91 EUR
APOSPC5257-1G APOSPC5257-5G APOSPC5257-10G
2-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
2-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₆F₃NO₃
Mw: 221.14 g/mol
Teplota tavenia: 99…101 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08669644
Číslo CAS: 561304-41-4