Tlačiť
5-(Trifluoromethoxy)salicylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
PC5255-1G PC5255-10G PC5255-5G
APOSPC5255-1GEA 48.47 EUR
APOSPC5255-1G APOSPC5255-10G APOSPC5255-5G
5-(Trifluoromethoxy)salicylic acid
5-(Trifluoromethoxy)salicylic acid
Vzorec: C₈H₅F₃O₄
Mw: 222.12 g/mol
Teplota tavenia: 130…132 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01091003
Číslo CAS: 129644-57-1