Tlačiť
4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5252-100G PC5252-25G PC5252-5G PC5252-1G PC5252-10G
APOSPC5252-100GEA 399.52 EUR
APOSPC5252-100G APOSPC5252-25G APOSPC5252-5G APOSPC5252-1G APOSPC5252-10G
4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene
Vzorec: C₇H₄F₃NO₂
Teplota varu: 81…83 °C/10mmHg
Teplota tavenia: 38…40 °C
Teplota vzplanutia: 88 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007358
Číslo CAS: 402-54-0
EINECS: 206-948-3
OSN: 3431
ADR: 6.1,II