Tlačiť
α,α,α-Trifluoro-3-nitrotoluene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Nitrobenzotrifluoride
PC5250-100G PC5250-1KG PC5250-500G PC5250-25G PC5250-5KG PC5250-10KG
APOSPC5250-100GEA 79.82 EUR
APOSPC5250-100G APOSPC5250-1KG APOSPC5250-500G APOSPC5250-25G APOSPC5250-5KG APOSPC5250-10KG
α,α,α-Trifluoro-3-nitrotoluene 95%
α,α,α-Trifluoro-3-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₄F₃NO₂
Teplota varu: 200…205 °C
Teplota tavenia: –5 °C
Hustota: 1,436 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007260
Číslo CAS: 98-46-4
EINECS: 202-670-1
OSN: 2306
ADR: 6.1,II