Tlačiť
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-[3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine, Benzenemethanamine, 3-methoxy-4-(trifluoromethyl)-
PC52466-1G PC52466-250MG
APOSPC52466-1GEA 911.28 EUR
APOSPC52466-1G APOSPC52466-250MG
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₉H₁₀F₃NO
Mw: 205.18 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18398593
Číslo CAS: 1261854-81-2