Tlačiť
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC52461-1G PC52461-5G
APOSPC52461-1GEA 86.12 EUR
APOSPC52461-1G APOSPC52461-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃Cl₂F₃O₃
Mw: 275.01 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660297
Číslo CAS: 886502-90-5