Tlačiť
5-Fluoropicolinic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5246-25G PC5246-5G PC5246-100G
APOSPC5246-25GEA 84.64 EUR
APOSPC5246-25G APOSPC5246-5G APOSPC5246-100G
5-Fluoropicolinic acid 98%
5-Fluoropicolinic acid
Vzorec: C₆H₄FNO₂
Teplota tavenia: 164…166 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04114196
Číslo CAS: 107504-08-5