Tlačiť
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ansaid, 2-(2-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)propanoic acid, Flurbiprofen, Froben, Antadys
PC5245-100G PC5245-25G PC5245-5G
APOSPC5245-100GEA 580.41 EUR
APOSPC5245-100G APOSPC5245-25G APOSPC5245-5G
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid 98%
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
Vzorec: C₁₅H₁₃FO₂
Mw: 244.265 g/mol
Teplota tavenia: 110…114 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00079303
Číslo CAS: 5104-49-4
EINECS: 225-827-6
OSN: 2811
ADR: 6.1 III