Tlačiť
2-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5240-25G PC5240-100G
APOSPC5240-25GEA 143.6 EUR
APOSPC5240-25G APOSPC5240-100G
2-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
2-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene
Vzorec: C₇H₄F₃NO₂
Teplota varu: 104…105 °C/20mmHg
Teplota tavenia: 31…32 °C
Teplota vzplanutia: 95 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007145
Číslo CAS: 384-22-5
OSN: 2810
ADR: 6.1,III