Tlačiť
Fluorid nikelnatý, anhydrous 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Nickel difluoride
PC5210-100G PC5210-10G PC5210-25G
APOSPC5210-100GEA 364.51 EUR
APOSPC5210-100G APOSPC5210-10G APOSPC5210-25G
Fluorid nikelnatý, anhydrous 98%
Fluorid nikelnatý
Vzorec: F₂Ni
Mw: 96.69
Teplota tavenia: 1380 °C
Hustota: 4.72 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016263
Číslo CAS: 10028-18-9
EINECS: 233-071-3
OSN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06591