Tlačiť
5-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520908-1G PC520908-5G
APOSPC520908-1GEA 322.05 EUR
APOSPC520908-1G APOSPC520908-5G
5-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)pyridine 95%
5-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₂BrF₆N
Mw: 294 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11100546
Číslo CAS: 1099598-05-6