Tlačiť
2-Bromo-1-(difluoromethyl)-4-fluorobenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520901-25G PC520901-5G
APOSPC520901-25GEA 837.17 EUR
APOSPC520901-25G APOSPC520901-5G
2-Bromo-1-(difluoromethyl)-4-fluorobenzene 98%
2-Bromo-1-(difluoromethyl)-4-fluorobenzene
Vzorec: C₇H₄BrF₃
Mw: 225.01 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06657961
Číslo CAS: 845866-81-1