Tlačiť
Potassium tris(trifluoromethanesulphonyl)methanide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC52080-1G PC52080-5G
APOSPC52080-1GEA 89.73 EUR
APOSPC52080-1G APOSPC52080-5G
Potassium tris(trifluoromethanesulphonyl)methanide
Potassium tris(trifluoromethanesulphonyl)methanide
Vzorec: C₄F₉KO₆S₃
Mw: 450.30 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18072174
Číslo CAS: 114395-69-6
OSN: 3263
ADR: 8 III