Tlačiť
3-(Trifluoromethoxy)pyrrolidine hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520779-1G PC520779-250MG
APOSPC520779-1GEA 783.79 EUR
APOSPC520779-1G APOSPC520779-250MG
3-(Trifluoromethoxy)pyrrolidine hydrochloride 97%
3-(Trifluoromethoxy)pyrrolidine hydrochloride
Vzorec: C₅H₉ClF₃NO
Teplota tavenia: 50 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23381937
Číslo CAS: 1246466-85-2