Tlačiť
3-(Difluoromethyl)-2,6-difluoro-pyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC520761-10G PC520761-1G PC520761-5G
APOSPC520761-10GEA 473.06 EUR
APOSPC520761-10G APOSPC520761-1G APOSPC520761-5G
3-(Difluoromethyl)-2,6-difluoro-pyridine 97%
3-(Difluoromethyl)-2,6-difluoro-pyridine
Vzorec: C₆H₃F₄N
Mw: 165.09 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22199312
Číslo CAS: 85396-63-0