Tlačiť
2,6-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520760-10G PC520760-1G PC520760-5G
APOSPC520760-10GEA 1668.74 EUR
APOSPC520760-10G APOSPC520760-1G APOSPC520760-5G
2,6-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine 95%
2,6-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃Cl₂F₂N
Mw: 198 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22199294
Číslo CAS: 1374659-26-3