Tlačiť
2-Chloro-3-(difluoromethyl)-5-fluoropyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520759-250MG PC520759-500MG
APOSPC520759-250MGEA 637.29 EUR
APOSPC520759-250MG APOSPC520759-500MG
2-Chloro-3-(difluoromethyl)-5-fluoropyridine 95%
2-Chloro-3-(difluoromethyl)-5-fluoropyridine
Vzorec: C₆H₃ClF₃N
Mw: 181.55 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22199309
Číslo CAS: 1374659-31-0