Tlačiť
3-Bromo-2-chloro-5-(difluoromethyl)pyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520758-1G PC520758-500MG PC520758-5G
APOSPC520758-1GEA 561.59 EUR
APOSPC520758-1G APOSPC520758-500MG APOSPC520758-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(difluoromethyl)pyridine 97%
3-Bromo-2-chloro-5-(difluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃BrClF₂N
Mw: 242.46 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22199311
Číslo CAS: 71702-02-8