Tlačiť
2-Fluoro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520749-1G PC520749-500MG PC520749-5G
APOSPC520749-1GEA 385.74 EUR
APOSPC520749-1G APOSPC520749-500MG APOSPC520749-5G
2-Fluoro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
2-Fluoro-4-(difluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₄F₃N
Mw: 147.1 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19442245
Číslo CAS: 84940-51-2