Tlačiť
1,1-Difluoro-2-methylcyclohexane 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520748-1G PC520748-5G
APOSPC520748-1GEA 238.73 EUR
APOSPC520748-1G APOSPC520748-5G
1,1-Difluoro-2-methylcyclohexane 95%
1,1-Difluoro-2-methylcyclohexane
Vzorec: C₇H₁₂F₂
Mw: 134.17 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19442248
Číslo CAS: 74185-72-1