Tlačiť
2,2-Difluoro-1-phenylcyclopropanecarboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520742-1G PC520742-500MG PC520742-5G
APOSPC520742-1GEA 412.18 EUR
APOSPC520742-1G APOSPC520742-500MG APOSPC520742-5G
2,2-Difluoro-1-phenylcyclopropanecarboxylic acid 97%
2,2-Difluoro-1-phenylcyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₈F₂O₂
Mw: 198.17 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18434522
Číslo CAS: 156021-07-7