Tlačiť
3-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520738-1G PC520738-5G
APOSPC520738-1GEA 398.96 EUR
APOSPC520738-1G APOSPC520738-5G
3-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine 95%
3-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₄BrF₂N
Mw: 208.01 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18257232
Číslo CAS: 114468-05-2