Tlačiť
1-(4-Bromothiophen-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520737-10G PC520737-1G PC520737-5G
APOSPC520737-10GEA 1856.8 EUR
APOSPC520737-10G APOSPC520737-1G APOSPC520737-5G
1-(4-Bromothiophen-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone 97%
1-(4-Bromothiophen-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Vzorec: C₆H₂BrF₃OS
Mw: 259.05 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD17168376
Číslo CAS: 1252046-14-2