Tlačiť
3-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520736-1G PC520736-5G
APOSPC520736-1GEA 412.18 EUR
APOSPC520736-1G APOSPC520736-5G
3-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine 95%
3-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₄BrF₂N
Mw: 208.01 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16875638
Číslo CAS: 1211520-77-2