Tlačiť
2,6-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520728-1G PC520728-5G
APOSPC520728-1GEA 451.83 EUR
APOSPC520728-1G APOSPC520728-5G
2,6-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
2,6-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃Cl₂F₂N
Mw: 198 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16658727
Číslo CAS: 1201675-01-5