Tlačiť
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520723-500MG PC520723-5G PC520723-1G
APOSPC520723-500MGEA 129.38 EUR
APOSPC520723-500MG APOSPC520723-5G APOSPC520723-1G
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridine 95%
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₄BrF₂N
Mw: 208.006 g/mol
Teplota varu: 35…40 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD16140196
Číslo CAS: 114468-04-1