Tlačiť
2-Difluoromethylbenzoic acid methyl ester 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520720-10G PC520720-1G PC520720-5G
APOSPC520720-10GEA 1112.76 EUR
APOSPC520720-10G APOSPC520720-1G APOSPC520720-5G
2-Difluoromethylbenzoic acid methyl ester 95%
2-Difluoromethylbenzoic acid methyl ester
Vzorec: C₉H₈F₂O₂
Mw: 186.16 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16140192
Číslo CAS: 1018678-48-2