Tlačiť
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520719-1G PC520719-5G
APOSPC520719-1GEA 306.03 EUR
APOSPC520719-1G APOSPC520719-5G
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₂Cl₂F₃N
Mw: 215.99 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16140184
Číslo CAS: 1221272-92-9