Tlačiť
2-(Difluoromethyl)-4-fluoro-1-nitrobenzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520712-10G PC520712-1G PC520712-5G
APOSPC520712-10GEA 1181.25 EUR
APOSPC520712-10G APOSPC520712-1G APOSPC520712-5G
2-(Difluoromethyl)-4-fluoro-1-nitrobenzene 95%
2-(Difluoromethyl)-4-fluoro-1-nitrobenzene
Vzorec: C₇H₄F₃NO₂
Mw: 191.11 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14698664
Číslo CAS: 1214333-17-1