Tlačiť
4-(Difluoromethyl)-2-fluoro-1-methylbenzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520705-1G PC520705-5G
APOSPC520705-1GEA 187.06 EUR
APOSPC520705-1G APOSPC520705-5G
4-(Difluoromethyl)-2-fluoro-1-methylbenzene 97%
4-(Difluoromethyl)-2-fluoro-1-methylbenzene
Vzorec: C₈H₇F₃
Mw: 160.14 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14698598
Číslo CAS: 1214334-21-0