Tlačiť
1-Nitro-4-(2,2,2-trifluoro-1-methylethyl)benzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520703-10G PC520703-1G PC520703-5G
APOSPC520703-10GEA 1315.68 EUR
APOSPC520703-10G APOSPC520703-1G APOSPC520703-5G
1-Nitro-4-(2,2,2-trifluoro-1-methylethyl)benzene 95%
1-Nitro-4-(2,2,2-trifluoro-1-methylethyl)benzene
Vzorec: C₉H₈F₃NO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14525520
Číslo CAS: 1221272-94-1