Tlačiť
1-Nitro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520701-1G PC520701-25G PC520701-5G
APOSPC520701-1GEA 133.79 EUR
APOSPC520701-1G APOSPC520701-25G APOSPC520701-5G
1-Nitro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
1-Nitro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Vzorec: C₈H₆F₃NO₂
Mw: 205.14 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14525531
Číslo CAS: 3764-36-1