Tlačiť
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid methyl ester 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Methyl 4-(trifluoromethyl)cyclohexane-1-carboxylate
PC520700-25G PC520700-5G
APOSPC520700-25GEA 929.7 EUR
APOSPC520700-25G APOSPC520700-5G
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid methyl ester 97%
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid methyl ester
Vzorec: C₉H₁₃F₃O₂
Mw: 210.2 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14525503
Číslo CAS: 1204296-05-8