Tlačiť
1-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520699-1G PC520699-5G
APOSPC520699-1GEA 292.81 EUR
APOSPC520699-1G APOSPC520699-5G
1-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
1-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Vzorec: C₉H₉F₃
Mw: 174.17 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14525512
Číslo CAS: 50562-01-1