Tlačiť
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC520693-1G PC520693-5G
APOSPC520693-1GEA 48.47 EUR
APOSPC520693-1G APOSPC520693-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Vzorec: C9H6BrF3O2
Mw: 283.04 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13194218
Číslo CAS: 1161362-01-1
OSN: 3261
ADR: 8 II