Tlačiť
1-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520671-10G PC520671-5G
APOSPC520671-10GEA 795.91 EUR
APOSPC520671-10G APOSPC520671-5G
1-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
1-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Vzorec: C₈H₆F₄
Mw: 178.13 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11100171
Číslo CAS: 81577-08-4