Tlačiť
3'-Bromo-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Ethanone, 1-[3-bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]-, 1-[3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
PC520654-1G PC520654-5G
APOSPC520654-1GEA 80.11 EUR
APOSPC520654-1G APOSPC520654-5G
3'-Bromo-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 99%
3'-Bromo-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₆BrF₃O
Mw: 267.04 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11847339
Číslo CAS: 154259-25-3