Tlačiť
1,3-Dichloro-2-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520651-1G PC520651-5G
APOSPC520651-1GEA 219.91 EUR
APOSPC520651-1G APOSPC520651-5G
1,3-Dichloro-2-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene 95%
1,3-Dichloro-2-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene
Vzorec: C₉H₇Cl₂F₃
Mw: 243.06 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11226648
Číslo CAS: 1099597-55-3