Tlačiť
2-Bromo-1-fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520645-10G PC520645-1G PC520645-5G
APOSPC520645-10GEA 1313.84 EUR
APOSPC520645-10G APOSPC520645-1G APOSPC520645-5G
2-Bromo-1-fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
2-Bromo-1-fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Vzorec: C₈H₅BrF₄
Mw: 257.03 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11226531
Číslo CAS: 1099598-18-1