Tlačiť
1-Bromo-3-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520644-10G PC520644-1G PC520644-5G
APOSPC520644-10GEA 1403.97 EUR
APOSPC520644-10G APOSPC520644-1G APOSPC520644-5G
1-Bromo-3-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene 95%
1-Bromo-3-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene
Vzorec: C₉H₈BrF₃
Mw: 253.07 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11226672
Číslo CAS: 1099597-60-0