Tlačiť
2-Phenyl-4-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520636-1G PC520636-5G
APOSPC520636-1GEA 200.56 EUR
APOSPC520636-1G APOSPC520636-5G
2-Phenyl-4-(trifluoromethyl)quinoline 97%
2-Phenyl-4-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₆H₁₀F₃N
Mw: 273.26 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11226599
Číslo CAS: 64196-43-6