Tlačiť
1-Chloro-2-fluoro-3,4-bis-(trifluoromethyl)benzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520632-1G PC520632-5G
APOSPC520632-1GEA 253.15 EUR
APOSPC520632-1G APOSPC520632-5G
1-Chloro-2-fluoro-3,4-bis-(trifluoromethyl)benzene 95%
1-Chloro-2-fluoro-3,4-bis-(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₈H₂ClF₇
Mw: 266.55 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11226663
Číslo CAS: 1099597-43-9