Tlačiť
2-(1,1-Difluoroethyl)-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520630-1G PC520630-5G
APOSPC520630-1GEA 200.28 EUR
APOSPC520630-1G APOSPC520630-5G
2-(1,1-Difluoroethyl)-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene 95%
2-(1,1-Difluoroethyl)-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₉H₆F₆
Mw: 228.14 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11226715
Číslo CAS: 1022980-26-2