Tlačiť
2,4-Difluoro-3-nitrobenzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC520622-1G PC520622-5G
APOSPC520622-1GEA 187.32 EUR
APOSPC520622-1G APOSPC520622-5G
2,4-Difluoro-3-nitrobenzonitrile 97%
2,4-Difluoro-3-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂F₂N₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11226536
Číslo CAS: 1186194-75-1
OSN: 3276
ADR: 6.1,III