Tlačiť
1-Bromo-4-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520619-1G PC520619-5G
APOSPC520619-1GEA 181.45 EUR
APOSPC520619-1G APOSPC520619-5G
1-Bromo-4-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene 95%
1-Bromo-4-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene
Vzorec: C₉H₈BrF₃
Mw: 253.07 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11226575
Číslo CAS: 1099597-31-5