Tlačiť
2-Chloro-6-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520613-10G PC520613-1G PC520613-5G
APOSPC520613-10GEA 1313.84 EUR
APOSPC520613-10G APOSPC520613-1G APOSPC520613-5G
2-Chloro-6-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-6-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₅ClF₃N
Mw: 195.57 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11226678
Číslo CAS: 1099597-74-6