Tlačiť
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-(Trifluoromethyl)pyridin-3-ol
PC520606-10G PC520606-1G PC520606-5G
APOSPC520606-10GEA 1591.66 EUR
APOSPC520606-10G APOSPC520606-1G APOSPC520606-5G
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₄F₃NO
Teplota tavenia: 159…162 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10697687
Číslo CAS: 186593-14-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,III