Tlačiť
3-(Difluoromethyl)pyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520604-1G PC520604-5G
APOSPC520604-1GEA 239.94 EUR
APOSPC520604-1G APOSPC520604-5G
3-(Difluoromethyl)pyridine 97%
3-(Difluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₅F₂N
Mw: 129.11
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11226584
Číslo CAS: 76541-44-1