Tlačiť
2,4-Bis(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520603-1G PC520603-500MG PC520603-5G
APOSPC520603-1GEA 292.81 EUR
APOSPC520603-1G APOSPC520603-500MG APOSPC520603-5G
2,4-Bis(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
2,4-Bis(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₂F₆N₂O₂
Mw: 260.1 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10697912
Číslo CAS: 188781-46-6